VWR®, Homogenisationsbeutel
Lieferant: VWR Collection
129-0728EA 65 EUR
129-0728 129-0729 129-0730 129-0731 129-0732 129-0733 129-0734
VWR®, Homogenisationsbeutel
Beutel Homogenisationsbeutel
Große Auswahl an sterilen PE-Beuteln von 80 ml bis 3500 ml Inhalt.
Passend für alle gängigen Laborhomogenisatoren; abgestimmt auf alle Proben.
  • Beutel mit seitlichem Filter sind hauptsächlich für faserige Proben gedacht
  • Beutel mit ganzseitigem Filter für pastöse Proben
  • Einfache Beutel für Standardanwendungen
  • Kein Risiko von Kreuzkontamination
Absence of heavy material : raw material is compliant with the EC/94/62 directive.
Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
Based on ISO 11137: Sterilisation of health careMore Product Information