Bürste, FlexBrush™
Lieferant: MICRONOVA
FB-12 FBC-611 FBC-611IR BRWM-22512J BRWM-22512S_U FBC-6AA
129-1068EA 37.7 EUR
129-1068 141-1016 141-1644 129-4202 MICRBRWM-22512S_U 141-1645
Bürste, FlexBrush™
Bürsten
Die FlexBrush™ ist ideal für die Reinigung über und um Rohrleitungen und Armaturen. Der flexible Kopf kann vom Benutzer für individuelle Reinigungsanwendungen verformt werden.
  • Biegbare Bürste mit Polyester- oder Mikrofaser-Bezug
  • Ende mit Trapezgewinde eignet sich für den Anschluss verschiedener Griffe für eine verlängerte Reichweite
  • Bezüge sind beständig gegen starke Desinfektionsmittel; autoklavierbar