Leitfähigkeitselektroden, IntelliCAL™
Lieferant: Hach
CDC40101 CDC40103 CDC40105 CDC40110 CDC40115 CDC40130
663-0290EA 512 EUR
663-0290 663-0291 663-0292 663-0293 663-0294 HACHCDC40130
Leitfähigkeitselektroden, IntelliCAL™
Elektroden Leitfähigkeitselektroden
IntelliCAL™ CDC401 ist ein digitaler, 4-poliger Graphit-Leitfähigkeitssensor. Der Sensor ist entweder als Standard- oder robuste Ausführung erhältlich.
  • Nur kompatibel mit digitalen Hach-Messgeräten (z.B. HQd)
  • Bieten ultimative Rückverfolgbarkeit im Messverlauf
  • Fühler warnt den Benutzer, wenn eine erneute Kalibrierung erforderlich ist
  • Fühler können zwischen Messgeräten gewechselt werden, ohne dass ein erneutes Kalibrieren oder eine erneute Eingabe der Einstellungen erforderlich ist
  • Robuste Sensoren können zuverlässig die Leitfähigkeit in den härtesten Umgebungsbedingungen messen; wasserdicht bis 3 Meter für 24 Stunden (Schutzart IP 68)
Ideal zum Messen von elektrischer Leitfähigkeit, Salzgehalt, Widerstand oder Gesamt-Gelöste-Feststoffe (TDS) in Abwasser, Trinkwasser oder allgemeinen Wasserqualitätsanwendungen.
Leitfähigkeit: 0,01 - 200 mS/cm
TDS: 0 - 50000 mg/L als NaCl
Salinität: 0 - 42 g/kg oder %
Spezifischer Widerstand: 2,5 Ωcm - 49 MΩcm