Reinigungsmittel, flüssig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® FA
Lieferant: Dr. Weigert
410126 410133 410130
148-3138EA 293 EUR
148-3138 148-3142 148-0162
Reinigungsmittel, flüssig, zur Reinigung von Glasgeräten in Spülautomaten, neodisher® FA
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
neodisher® FA.
  • Alkalisches Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten
  • Komponenten: 15 bis 30 % Phosphate
  • Dosierung: 2 bis 4 ml/L
Components: 15 - 30% phosphates, Disodium and potasium metasilicate.
Dosage: 2 - 4 ml/l
Alkaline liquid concentrate for universal applications Free of phosphates, surfactants and oxidising agents.
Components: 5 - 15% polycarboxylates, NTA (nitrilotriacetic acid).
Bitte beachten Stark exotherme Reaktion mit Säuren. Korrodiert Aluminium. Bitte lesen Sie vor Verwendung das Materialsicherheitsdatenblatt.