Parasitologisches Stuhlnachweissystem, ParasiTrap® Dual
Lieferant: Biosepar
ParasiTrap®
8486DUAL/50EA 173 EUR
8486DUAL/50 8486DUAL 8486DUAL/100
Parasitologisches Stuhlnachweissystem, ParasiTrap® Dual
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
ParasiTrap Dual enthält das gefüllte Arbeits- und Transportröhrchen I (je 50 Stück gefüllt mit Bailenger Lösung und 50 Stück mit AF Lösung) und 100 Arbeitsröhrchen II mit integriertem Filtersystem aus Edelstahl.
Zubehörinformationen: Fixiermedium B, Färbelösung Medium C, Pasteur-Einweg-Pipetten, Löffel und Baumwollstäbchen. Zusätzliche Zentrifugenaufsätze für Arbeitsröhrchen II.