Parasitologisches Stuhlnachweissystem, ParasiTrap® AF
Lieferant: BIOSEPAR
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
8486AF/50EA 0 EUR
8486AF/50 8486AF/100 8484AF/50 8484AF/100 8484AF/250 8488AF/100 8490AF/50 8488AF/250 8488AF/50
Parasitologisches Stuhlnachweissystem, ParasiTrap® AF
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Reagenzien und Kits
Mit ParasiTrap® können Wurmeier, Protozoen und Larven gleichermaßen nachgewiesen werden. Das Transport- und Testsystem ParasiTrap® dient zur parasitologischen Untersuchung von Stuhl- bzw. Kotproben in der Human- und Veterinärmedizin. Es handelt sich um ein vollständig geschlossenes System mit 4 einfachen Schritten bis zur Diagnose: Aufnahme der Probe in das Röhrchen, Zugabe von Fixier-/Färbelösungen, aktive Filtration/Konzentration und mikroskopische Untersuchung. ParasiTrap wurde entwickelt, um die hygienische Stuhlverarbeitung im Labor zu gewährleisten und die Ausbeute an Parasiten zu optimieren. Das geschlossene System erlaubt dabei auch die makroskopische Diagnostik von Wurmeiern, Protozoen und Larven. Dieses Konzept erfüllt die Kriterien des modernen Qualitätsmanagements der nationalen und internationalen Vorgaben (EU, CDC, WHO, BGA, DPG). Alle Systeme sind frei von Merthiolat und Äther. Das ParasiTrap® AF-System enthält ein gefülltes Arbeits- und Transportröhrchen I (mit Medium AF) und das Arbeitsröhrchen II mit integriertem Filtersystem aus Edelstahl. Zubehör: Fixierlösung B, Färbelösung Medium C, Pasteur-Einweg-Pipetten, Löffel und Baumwollstäbchen. Zusätzliche Zentrifugenaufsätze für Arbeitsröhrchen II.
  • Sehr gute Parasitenausbeute und hohe diagnostische Zuverlässigkeit.
  • Ausgezeichnete Qualität der mikroskopischen Sichtfelder.
  • Einfache Handhabung, Untersuchungen können jederzeit unterbrochen werden
  • Ohne Kühlung
  • Frei von Merthiolat (Thiomersal) und ohne Äther