Konische Schlauchadapter, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-794 P-799
554-3201EA 58.3 EUR
554-3201 UPCHP-799
Konische Schlauchadapter, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
PEEK™
  • Direkte Verbindung zwischen starren und halbstarren Schläuchen mit ¹/₁₆ und ¹/₈" AD und Peristaltikschläuchen
  • Für Peristaltikschläuche mit 0,020 bis ¹/₈" (0,50 bis 3,2 mm) ID
  • Biokompatible Bürette mit exzellenter chemischer Verträglichkeit
Die Upchurch Scientific® konischen Adapter bieten eine zuverlässige Verbindung zwischen starren/halbstarren Schläuchen und flexiblen Peristaltikschläuchen, wie Tygon® und PharMed®. Diese Adapter bestehen aus einer PEEK™ Polymer-Mutter, unserem Super Flangeless™ Klemmhülsensystem und einem Tefzel® (ETFE) bzw. PEEK konischen Adapterkörper. Auf das schmale, kegelförmige Ende des Adapterkörpers können Peristaltikschläuche leichter aufgestülpt werden als auf herkömmliche Schlaucholivenadapter. Peristaltikschläuche können von einem konischen Adapter auch leichter entfernt werden, da kein Trennschneiden oder übermäßiges Ziehen erforderlich ist.