Kälte-Schutzhandschuhe, Cama Iso® 690+
Lieferant: KCL by Honeywell
690.9 690.10
112-1945EA 64.8 EUR
112-1945 112-1946
Kälte-Schutzhandschuhe, Cama Iso® 690+
Handschuhe
PVC-Handschuhe mit nahtloser Vlieseinlage, vollbeschichteten Stulpen und rauer Oberfläche. Diese Handschuhe bieten einen kurzfristigen Kälteschutz bis −20 °C.
  • Hoher Tragekomfort durch die Vlieseinlage
  • Äußerst robust, gutes Tastempfinden, hohe mechanische Beständigkeit
  • Geraute Oberfläche für Griffsicherheit beim Hantieren mit nassen Teilen
  • Wasserdicht
  • Konische Stulpenausführung
Ideal für den Winterdienst (kommunal, auf Bezirksebene, regional und national), Bohrinseln, Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft sowie Skipistenpräparation
Thickness: 3,5 ± 0,3 mm
Colour: Reddish brown
EN 388 (3221), EN 511 (121); Cat. II
Standards: EN 388:2016 (3221X), EN 511 (021); Cat. II