Swab rinse kits, SRK®, with foam spatulas
Lieferant: Copan
939CS01 940C 941C
612-2678EA 379 EUR
612-2678 612-2679 612-2680
Swab rinse kits, SRK®, with foam spatulas
Tupfer Tupfer im Set mit Spüllösung
Abstrichbestecke mit Spüllösung (Swab Rinse Kits, SRK®) zur mikrobiologischen Untersuchung von Oberflächen.
  • Die isotonische Salzlösung enthält Zusätze zum Neutralisieren und Deaktivieren von Desinfektionsmitteln und keimtötenden Wirkstoffen
  • Mit der Spüllösung wird das sterile Abstrichbesteck vor der Probenahme angefeuchtet und darin nach der Probenahme transportiert
  • Am Verschluss befestigter, kleiner Spatel. Großer Schaumspatel, Länge 22 cm (612-2678)
Für mikrobielle Nachweise oder quantitative Analysen.
Verpackung: In a plastic peel pouch.