Swab Rinse Kits mit extragroßen Applikatoren, SRK®
Lieferant: Copan
904C 905C
710-0474EA 44.6 EUR
710-0474 710-0475
Swab Rinse Kits mit extragroßen Applikatoren, SRK®
Tupfer Tupfer im Set mit Spüllösung
Abstrichbestecke mit Spüllösung (Swab Rinse Kits, SRK®) zur mikrobiologischen Untersuchung von Oberflächen.
  • Isotonische Salzlösung enthält Zusätze zum Neutralisieren und Deaktivieren von Desinfektionsmitteln und keimtötenden Wirkstoffen
  • Mit der Spüllösung wird das sterile Abstrichbesteck vor der Probenahme angefeuchtet und darin nach der Probenahme transportiert
  • Vom Verschluss getrennte Stäbchen-Applikatoren
Für mikrobielle Nachweise oder quantitative Analysen.
Verpackung: Einzeln verpackt im Kunststoff-Peel-Pack.