Winter-Warnjacke, Eagle 050A
Lieferant: SIOEN
050A/FC1/1XL 050A/FC1/2XL 050A/FC1/3XL 050A/FC1/L 050A/FC1/M 050A/FC1/S
SIOE050A/FC1/1XLEA 103 EUR
SIOE050A/FC1/1XL SIOE050A/FC1/2XL SIOE050A/FC1/3XL SIOE050A/FC1/L SIOE050A/FC1/M SIOE050A/FC1/S
Winter-Warnjacke, Eagle 050A
Arbeitskleidung
Multifunktionelle Jacke aus 80% Polyester/20% Baumwolle. Mit nicht herausnehmbarem Futter, gesteppte Ärmel und herausnehmbare Fellfütterung mit einer aufgesetzten Tasche.
  • Abnehmbarer Fellkragen und Ärmel
  • Reißverschluss, gestrickte, winddichte Bündchen an den Ärmelenden
  • Zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei eingesetzte Taschen mit Reißverschluss, eine Innentasche in der Fütterung
  • Elastischer Bund
Rückenlänge: 75 cm
Gewicht: 280 g/m²
Standards: EN 471 (3-2, mit Ärmel)