Warnschutz-Winterregenparka, Stormflash 2006
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
2006/278/1XL 2006/278/2XL 2006/278/3XL 2006/278/L 2006/278/M 2006/278/S 2006/279/1XL 2006/279/2XL 2006/279/3XL 2006/279/L 2006/279/M 2006/279/S
SIOE2006/278/1XLEA 89.7 EUR
SIOE2006/278/1XL SIOE2006/278/2XL SIOE2006/278/3XL SIOE2006/278/L SIOE2006/278/M SIOE2006/278/S SIOE2006/279/1XL SIOE2006/279/2XL SIOE2006/279/3XL SIOE2006/279/L SIOE2006/279/M SIOE2006/279/S
Warnschutz-Winterregenparka, Stormflash 2006
Arbeitskleidung
Diese wasser- und winddichten Jacken werden aus Ultratex hergestellt: 100% Polyester mit 100% PU-Beschichtung. Mit nicht herausnehmbarem, gestepptem Futter und gestrickten, winddichten Bündchen in den Ärmeln.
  • Hochstehender Kragen mit verstaubarer Kapuze
  • Reißverschluss unter Druckknopfpatte
  • Zwei eingesetzte Brusttaschen
  • Zwei aufgesetzte Taschen mit Patte und Druckknöpfen
  • Kimono-Ärmel
  • Unterarmbelüftung
  • Überklebte Nähte
Rückenlänge: 90 cm
Gewicht: 200 g/m²
Standards: EN 471 (3-2), ENV 343 (3-1), ENV 342 (Klasse 3-1 / Icl,r=0,274 m² K/W), EN ISO 13688