Statoren, Rheodyne®
Lieferant: IDEX RHEODYNE
7010-040 7060-039 7060-065 7123-047 7125-067 7725-010 7725-026 9125-043 7900-146 7900-179 7900-183 7980-004
554-2061EA 938 EUR
554-2061 554-2086 554-2649 554-2090 RHEO7125-067 554-2150 554-2655 554-2189 554-2658 554-2659 554-2660 554-2664
Statoren, Rheodyne®
Chromatographie-Zubehör Chromatographie-Ersatzteile
Statoren sind erhältlich aus 316 Edelstahl, PEEK und patentrechtlich geschützten Materialien. Die Rheodyne® Statormaterialien wurden aufgrund ihrer physikalischen und mechanischen Stärken ausgewählt. Die Statoren müssen nur ersetzt werden, wenn die Ports oder Dichtflächen beschädigt werden.
DuraLife® Statoren sind aus Edelstahl mit einer beschichteten Verschleißoberfläche für eine längere Ventillebensdauer.
DuraLife® II Statoren sind aus Titan mit beschichtetem Verschleißoberflächen.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable