Warnschutz-Regenjacke, Erfurt 1785
Lieferant: SIOEN
1785/FC1/1XL 1785/FC1/2XL 1785/FC1/3XL 1785/FC1/L 1785/FC1/M 1785/FC1/S
SIOE1785/FC1/1XLEA 113 EUR
SIOE1785/FC1/1XL SIOE1785/FC1/2XL SIOE1785/FC1/3XL SIOE1785/FC1/L SIOE1785/FC1/M SIOE1785/FC1/S
Warnschutz-Regenjacke, Erfurt 1785
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Jacke aus dehnbarem Flexothane® Essential bestehend aus 100% Polyesterstrick mit PU-Beschichtung. Hochfrequenzverschweißte Nähte und Regenrinne.
  • Ungefüttert
  • Hochstehender Kragen mit verstaubarer Kapuze
  • Reißverschluss unter Druckknopfpatte
  • Zwei eingesetzte Taschen
  • Runde eingesetzte Ärmel, Ärmelverengung mittels Druckknöpfen
  • Verschiedene Fütterungen/Fleeces können per Reißverschluss angebracht werden
Rückenlänge: 88 cm
Gewicht: 170 g/m²
Standards: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (3-1), EN ISO 13688