UHPLC-Säulen, Pinnacle® DB PFP Propyl (USP L43)
Lieferant: Restek
9419212 9419232 9419252 9419332 9419352 9419355 9419362 9419365 9419512 9419515 9419525 9419552 9419562 9419565 9419572 9419575 941950210 941950212
554-1567EA 915 EUR
554-1567 554-1568 554-1569 REST9419332 REST9419352 REST9419355 REST9419362 REST9419365 REST9419512 REST9419515 REST9419525 REST9419552 REST9419562 REST9419565 REST9419572 REST9419575 REST941950210 REST941950212
UHPLC-Säulen, Pinnacle® DB PFP Propyl (USP L43)
Chromatographiesäulen
Pinnacle® DB PFP Propyl ist eine spezifische Pentafluorphenyl-Phase mit einem Propyl-Spacer, die ein für Basen hochgradig inaktiviertes, spherisches und von Restek hergestelltes Kieselgel nutzt. Dieses für Basen hochgradig inaktivierte Material weist ausgezeichnete Peakformen für viele Verbindungen auf, unter anderem für Nukleoside, Nukleotide und halogenierte Verbindungen.