Warnschutz-Regenjacke, Boorne 350A
Lieferant: SIOEN
350A/FC1/1XL 350A/FC1/2XL 350A/FC1/3XL 350A/FC1/L 350A/FC1/M 350A/FC1/S
SIOE350A/FC1/1XLEA 130 EUR
SIOE350A/FC1/1XL SIOE350A/FC1/2XL SIOE350A/FC1/3XL SIOE350A/FC1/L SIOE350A/FC1/M SIOE350A/FC1/S
Warnschutz-Regenjacke, Boorne 350A
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Jacke aus hoch atmungsaktivem Siopor® Ultra mit 100% Polyester mit 100% PU-Beschichtung, nicht herausnehmbarem Netzfutter. Verschiedene Fütterungen/Fleeces können per Reißverschluss angebracht werden.
  • Gerader Kragen mit verstaubarer Kapuze
  • Reißverschluss unter Klettbandpatte
  • Zwei aufgesetzte Taschen, Napoleontasche, eine Innentasche in der Fütterung
  • Raglanärmel mit elastischen Enden und Verengung per Klettband
  • Zugkordel in der Taille
  • Überklebte Nähte
Der Stoff ist an der Außenseite wasserabweisend und hat eine feuchtigkeitsanziehende Beschichtung innen, um den Körper warm und trocken zu halten.
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 195 g/m²
Standards: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (Klasse 3-3), EN ISO 13688
GO/RT 3279, RWS 04/1995