Warnschutz-Regenjacke, Lassen 3763
Lieferant: SIOEN
3763/FC1/1XL 3763/FC1/2XL 3763/FC1/3XL 3763/FC1/L 3763/FC1/M 3763/FC1/S
SIOE3763/FC1/1XLEA 151 EUR
SIOE3763/FC1/1XL SIOE3763/FC1/2XL SIOE3763/FC1/3XL SIOE3763/FC1/L SIOE3763/FC1/M SIOE3763/FC1/S
Warnschutz-Regenjacke, Lassen 3763
Arbeitskleidung
Wasser- und und winddichte Jacke aus dehnbarem Flexothane® Classic, Polyamid-Strick mit PU-Beschichtung. Hochfrequenzverschweißte Nähte und Regenrinne.
  • Gerader Kragen mit verstaubarer Kapuze
  • Reißverschluss unter der Patte mit Druckknöpfen
  • Zwei aufgesetzte Taschen
  • Raglanärmel, Ärmelverengung per Druckknopf
  • Belüftete Rückenpartie
  • Hochfrequenzverschweißte Nähte
  • Längere Haltbarkeit
Rückenlänge: 90 cm
Gewicht: 180 g/m²
Standards: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (Klasse 3-1), EN ISO 13688