Flammfeste Schweißerjacke, Bizweld™ BIZ2
Lieferant: Portwest
BIZ2NARXXXL BIZ2NARXXL BIZ2NARXL BIZ2NARS BIZ2NARM BIZ2NARL BIZ2NAR4XL BIZ2BKRXXL BIZ2BKRXL BIZ2BKRS BIZ2BKRM BIZ2BKRL
PRTWBIZ2NARXXXLEA 53.6 EUR
PRTWBIZ2NARXXXL PRTWBIZ2NARXXL PRTWBIZ2NARXL PRTWBIZ2NARS PRTWBIZ2NARM PRTWBIZ2NARL PRTWBIZ2NAR4XL PRTWBIZ2BKRXXL PRTWBIZ2BKRXL PRTWBIZ2BKRS PRTWBIZ2BKRM PRTWBIZ2BKRL
Flammfeste Schweißerjacke, Bizweld™ BIZ2
Arbeitskleidung
Diese Jacke besteht aus 100% Baumwolle und ist flammhemmend ausgerüstet. Sie bietet hervorragenden Schutz für Schweißer und andere verwandte Branchen.
  • Druckknopfverschluss
  • Zwei Brusttaschen, verdeckte Handytasche, Funkgeräteschlaufe
  • Verstellbare Manschetten
Gewicht: 330 g/m²
Standards: EN ISO 11612 (A1+A2/B1/C1/E1/F1), EN ISO 11611 (Klasse 1 A1+A2), GOST-R zertifiziert
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell BIZ 2
Environmentally Preferable
Anwendungsbereich Outfit Feuerschutz,Schweißen,Industrie
Riskobereich Hitzebeständig,Flammfest
Geschlecht Unisex
Arm- oder Beinlänge Lang
Verschlussart Druckknöpfe
Stoff Cotton
Gewicht 330 g/m²