Warnschutz-Regenhose, Flensburg 4448
Lieferant: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
4448/FC1/1XL 4448/FC1/2XL 4448/FC1/3XL 4448/FC1/L 4448/FC1/M 4448/FC1/S
SIOE4448/FC1/1XLEA 95 EUR
SIOE4448/FC1/1XL SIOE4448/FC1/2XL SIOE4448/FC1/3XL SIOE4448/FC1/L SIOE4448/FC1/M SIOE4448/FC1/S
Warnschutz-Regenhose, Flensburg 4448
Arbeitskleidung
Wasserdicht und und winddichte Hose aus hoch atmungsaktivem Siopor® Extra-Stoff, bestehend aus 100% Polyester (baumwollähnliches Gefühl) mit 100% PU Folie, nicht herausnehmbares Polyamidfutter.
  • Geklebten Nähte
  • Hosenschlitz mit Druckknöpfen
  • Zwei aufgesetzte Taschen
  • Beine durch Druckknöpfe verstellbar, elastische Taille mit Zugkordel
  • Hohe Reißfestigkeit
Der Stoff ist an der Außenseite wasserabweisend und hat eine feuchtigkeitsanziehende Beschichtung innen, um den Körper warm und trocken zu halten.
Gewicht: 205 g/m²
Standards: EN 471 (1-2), EN 343 (3-3)