Warnschutz classic 3-in-1 Pilotenjacke, C466
Lieferant: Portwest
C466YBRL C466YBRM C466YBRXL C466YBRXXL C466YBR3XL C466YBR4XL C466YBRS C466OBRS C466OBRM C466OBRXXL C466OBRXXXL C466OBRL C466OBRXL
113-8832EA 109 EUR
113-8832 113-8833 113-8835 113-8836 113-8829 113-8831 113-8834 PRTWC466OBRS PRTWC466OBRM PRTWC466OBRXXL PRTWC466OBRXXXL PRTWC466OBRL PRTWC466OBRXL
Warnschutz classic 3-in-1 Pilotenjacke, C466
Arbeitskleidung
Jacke aus 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche und PU-Beschichtung. Mit herausnehmbarem Pelzfutter und Wattierung für zusätzlichen Schutz vor Kälte.
  • Ärmel und Kragen abnehmbar: für alle Wetterbedingungen geeignet
  • ID-Tasche, Sicherheitstasche im Ärmel
  • Schwarz kontrastierende Elemente
  • Geklebte Nähte
Gewicht (Außenmaterial): 190 g/m²
Gewicht (Pelzfutter aus Polyester): 365 g/m²
Gewicht (Polyesterfutter): 65 g/m²
Gewicht (Polyesterfutter - Ärmel): 120 g/m²
Standards: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (3-1)