Warnschutzjacke, S460
Lieferant: Portwest
S460YERXXXL S460YERXXL S460YERXL S460YERS S460YERM S460YERL S460YER5XL S460YER4XL S460YER6XL S460YER7XL S460YERXS S460ORR4XL S460ORR5XL S460ORRL S460ORRM S460ORRS S460ORRXL S460ORRXXL S460ORRXXXL
PRTWS460YERXXXLEA 44.1 EUR
PRTWS460YERXXXL PRTWS460YERXXL PRTWS460YERXL PRTWS460YERS PRTWS460YERM PRTWS460YERL PRTWS460YER5XL PRTWS460YER4XL PRTWS460YER6XL PRTWS460YER7XL PRTWS460YERXS PRTWS460ORR4XL PRTWS460ORR5XL PRTWS460ORRL PRTWS460ORRM PRTWS460ORRS PRTWS460ORRXL PRTWS460ORRXXL PRTWS460ORRXXXL
Warnschutzjacke, S460
Arbeitskleidung
Diese komplett zertifizierte, wasserdichte Jacke ist ein Bestseller in vielen Branchen. Aus Polyester mit PU-Beschichtung, 300D Oxford-Gewebe, mit schmutzabweisender Oberfläche. Mit Nylonfutter und Polyesterfüllung für zusätzliche Wärme.
  • Geklebte, wasserdichte Nähte
  • Zwei-Wege-Reißverschluß und Sturmklappe mit Druckknöpfen
  • Zugkordel an Kapuze und Saum, gestrickte, sturmfeste Bündchen
  • Zwei Hüfttaschen mit Patte und Klettverschluß
  • Innentasche, Handytasche
Gewicht (Außenmaterial): 190 g/m²
Gewicht (Nylonfutter): 60 g/m²
Gewicht (Polyesterfüllung): 170 g/m²
Standards: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (3-1)