Regenjacke, Dortmund 4820
Lieferant: SIOEN
4820/Y58/1XL 4820/Y58/2XL 4820/Y58/3XL 4820/Y58/L 4820/Y58/M 4820/Y58/S 4820/A41/1XL 4820/A41/2XL 4820/A41/3XL 4820/A41/L 4820/A41/M 4820/A41/S 4820/B90/1XL 4820/B90/2XL 4820/B90/3XL 4820/B90/L 4820/B90/M 4820/B90/S
SIOE4820/Y58/1XLEA 73.7 EUR
SIOE4820/Y58/1XL SIOE4820/Y58/2XL SIOE4820/Y58/3XL SIOE4820/Y58/L SIOE4820/Y58/M SIOE4820/Y58/S SIOE4820/A41/1XL SIOE4820/A41/2XL SIOE4820/A41/3XL SIOE4820/A41/L SIOE4820/A41/M SIOE4820/A41/S SIOE4820/B90/1XL SIOE4820/B90/2XL SIOE4820/B90/3XL SIOE4820/B90/L SIOE4820/B90/M SIOE4820/B90/S
Regenjacke, Dortmund 4820
Arbeitskleidung
Wasserdichte und und winddichte Jacke aus Flexothane® Classic, Polyamid-Strick mit PU-Beschichtung. Der Stoff ist leicht, geräuschlos und bietet eine längere Haltbarkeit.
  • Hochfrequenzverschweißte Nähte
  • Gerader Kragen mit einrollbarer Kapuze
  • Reißverschluss unter der Patte mit Druckknöpfen
  • Zwei aufgesetzte Taschen
  • Raglanärmel, elastisches Bündchen mit Verengung durch Druckknöpfe
  • Belüftung im Achselbereich
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 180 g/m²
Standards: ENV 343 (3-2)