4-Port-Mitteldruck-Schaltventile, Upchurch Scientific®
Lieferant: IDEX Health & Science
Upchurch Scientific®
UPCHV-100LEA 241 EUR
UPCHV-100L 554-3280 UPCHV-100T 554-3279 UPCHV-100D 554-3277 554-3278
4-Port-Mitteldruck-Schaltventile, Upchurch Scientific®
Ventile Schaltventile
  • Biokompatibel und chemisch inert
  • Für Drücke bis 500 psi (34 bar)