Flammfeste Warnschutz-Fleecejacke, Rainier 496Z
Lieferant: SIOEN
496Z/278/1XL 496Z/278/2XL 496Z/278/3XL 496Z/278/L 496Z/278/M 496Z/278/S 496Z/279/1XL 496Z/279/2XL 496Z/279/3XL 496Z/279/L 496Z/279/M 496Z/279/S
SIOE496Z/278/1XLEA 139 EUR
SIOE496Z/278/1XL SIOE496Z/278/2XL SIOE496Z/278/3XL SIOE496Z/278/L SIOE496Z/278/M SIOE496Z/278/S SIOE496Z/279/1XL SIOE496Z/279/2XL SIOE496Z/279/3XL SIOE496Z/279/L SIOE496Z/279/M SIOE496Z/279/S
Flammfeste Warnschutz-Fleecejacke, Rainier 496Z
Arbeitskleidung
Flammfeste Sicherheits-Fleecejacke, aus 100% flammhemmendem Polyester-Fleece, doppelseitig, mit festem flammhemmendem Baumwollfutter vorne.
  • Weicher Fleecestoff und gute Isolierung gegen Kälte
  • Gerader Kragen, verdeckter Reißverschluss
  • Zwei eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • Gummizug am Ärmelende
  • Elastischer Kordelzug im Saum
  • Genähter Saum
Rückenlänge: 77 cm (L)
Gewicht: 275 g/m²
Standards: EN ISO 14116 (Index 1/12H/40), EN ISO 20471 (Klasse 2), EN 14058 (Klasse 1XXXX)