Warnschutz-Latzhosen, Anonex 5429
Lieferant: SIOEN
5429/FY1/1XL 5429/FY1/2XL 5429/FY1/3XL 5429/FY1/L 5429/FY1/M 5429/FY1/S
SIOE5429/FY1/1XLEA 85.9 EUR
SIOE5429/FY1/1XL SIOE5429/FY1/2XL SIOE5429/FY1/3XL SIOE5429/FY1/L SIOE5429/FY1/M SIOE5429/FY1/S
Warnschutz-Latzhosen, Anonex 5429
Arbeitskleidung
Wasserdichte und und winddichte Latzhosen aus Flexothane® classic (100% Polyamid-Strick mit PU-Beschichtung).
  • Längere Haltbarkeit, hochfrequenzgeschweißte Nähte
  • Verschluss mit Druckknöpfen, seitliche Öffnungen
  • Elastische Hosenträger mit PVC-Knöpfen und Schnallen
  • Rückseitig elastischer Bund
  • Eine Innentasche
Gewicht: 180 g/m²
Standards: EN 471 (2-2), ENV 343 (3-2)