Warnschutz-Regenoverall, Etna 6936
Lieferant: SIOEN
6936/FC1/1XL 6936/FC1/2XL 6936/FC1/3XL 6936/FC1/L 6936/FC1/M 6936/FC1/S 6936/FY1/1XL 6936/FY1/2XL 6936/FY1/3XL 6936/FY1/L 6936/FY1/M 6936/FY1/S
SIOE6936/FC1/1XLEA 142 EUR
SIOE6936/FC1/1XL SIOE6936/FC1/2XL SIOE6936/FC1/3XL SIOE6936/FC1/L SIOE6936/FC1/M SIOE6936/FC1/S SIOE6936/FY1/1XL SIOE6936/FY1/2XL SIOE6936/FY1/3XL SIOE6936/FY1/L SIOE6936/FY1/M SIOE6936/FY1/S
Warnschutz-Regenoverall, Etna 6936
Arbeitskleidung
Wasser und winddichte Overalls aus Flexothane® Classic, 100% Polyamid-Strick mit PU-Beschichtung.
  • Hochfrequenzverschweißte Nähte
  • Feste Kapuze, Reißverschluss unter der Klappe mit Druckknöpfen
  • Beine durch Druckknöpfe verstellbar
  • Elastischer Bund
Das leichte Kleidungsstück zeichnet sich durch eine längere Haltbarkeit aus und bietet Schutz vor flüssigen Chemikalien.
Gewicht: 180 g/m²
Standards: EN 14786, EN 14605 (Typ 4), EN 14126 (Typ 4-B), EN 20471 (Klasse 3), EN 343 (41X))