Warnschutz-Regenhose, Norvill 799Z
Lieferant: SIOEN
799Z/278/M 799Z/278/3XL 799Z/278/L 799Z/278/S 799Z/278/1XL 799Z/278/2XL 799Z/279/1XL 799Z/279/2XL 799Z/279/3XL 799Z/279/L 799Z/279/M 799Z/279/S
SIOE799Z/278/MEA 45.2 EUR
SIOE799Z/278/M SIOE799Z/278/3XL SIOE799Z/278/L SIOE799Z/278/S SIOE799Z/278/1XL SIOE799Z/278/2XL SIOE799Z/279/1XL SIOE799Z/279/2XL SIOE799Z/279/3XL SIOE799Z/279/L SIOE799Z/279/M SIOE799Z/279/S
Warnschutz-Regenhose, Norvill 799Z
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Hose aus hoch atmungsaktivem Siopor® Ultra bestehend aus 100% Polyester (Plattbindung) mit 100% PU-Beschichtung, mit nicht herausnehmbarem Netzfutter.
  • Geklebte Nähte innen
  • Beine durch Druckknöpfe verstellbar
  • Elastischer Bund
  • Hohe Reißfestigkeit
Der Stoff ist an der Außenseite wasserabweisend und hat eine feuchtigkeitsanziehende Beschichtung innen, um den Körper warm und trocken zu halten.
Gewicht: 155 g/m²
Standards: EN 471 (1-2), EN 343 (3-3)