Schürze mit Ärmeln, für die Nahrungsmittelindustrie, Boulogne 8133
Lieferant: SIOEN
8133/W02/2XL 8133/W02/L 8133/W02/S
SIOE8133/W02/2XLEA 80.3 EUR
SIOE8133/W02/2XL SIOE8133/W02/L SIOE8133/W02/S
Schürze mit Ärmeln, für die Nahrungsmittelindustrie, Boulogne 8133
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Schürze aus Flexothane® Kleen, ein Stoff aus 100% Polyamid-Strick 6,6 und PU-Beschichtung.
  • Leicht und geräuscharm
  • Raglanärmel
  • Gummizug an den Ärmeln
Diese haltbare Schürze hat eine verstärkte Patte an der Vorderseite, lange Ärmel und per Hochfrequenz geschweißte Säume. Waschbar bei 95 °C. Besonders geeignet in der Nahrungsmittelindustrie wo Hygiene sehr wichtig ist.
Gewicht: 170 g/m²
Standards: EN 14605 (Typ PB [4]), ENV 343 (3-1); Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen