Filterplatten, 96-Well, für Proteinaufreinigung, AcroPrep™ Advance
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8129 8072 8071 8039 8130 8172 8171 8022
738-0117EA 187 EUR
738-0117 738-0114 738-0113 518-0024 738-0118 738-0128 738-0127 738-0197
Filterplatten, 96-Well, für Proteinaufreinigung, AcroPrep™ Advance
Mikrotiterplatten Mikrofiltrationsplatten
Das AcroPrep™ Advance Filterplattensortiment bietet eine Vielzahl von Membrantypen und Porengrößen, um die bestmögliche Leistung für eine große Bandbreite an Probenvorbereitungsanwendungen und Hochdurchsatz-Screeninganwendungen bereitzustellen. Die AcroPrep™ Advance Filterplatten sind ideal für die Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Proteinen und Peptiden, für perlen- oder harzbasierte Chromatographieanwendungen, zur Bruttofraktionierung und Lysataufreinigung und für die allgemeine Filtration.
  • Die Supor® Membran bietet optimalen Halt für Chromatographieharze, während ein
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable