Pipettenspitzen, ART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
3550 3520 3500 3552-RT 3502-HR 3101-HR 3101-RT 3102-HR 3102-RT 3501-HR 3501-RT 3502-RT 3521-HR 3521-RT 3522-HR 3522-RT 3551-HR 3551-RT 3552-HR 3771-HR 3771-RT 3772-HR 3772-RT
612-9748EA 17.9 EUR
612-9748 612-9749 612-9751 613-2496 613-2464 613-2448 613-2449 613-2452 613-2453 613-2460 613-2461 613-2465 613-2472 613-2473 613-2476 613-2477 613-2491 613-2492 613-2495 613-2499 613-2774 613-2779 613-2780
Pipettenspitzen, ART™
Pipettenspitzen
Diese Spitzen ohne Filter sind passend für nahezu jede Mikropipette. Sie eignen sich für die Verwendung bei der Arbeit mit den schwierigsten Proben, z. B. für radioaktive Verbindungen, viskose Materialien, fragile Zelllinien, Viren, schwierige Proteine und PCR-Reagenzien.
  • Unsterile Spitzen sind als frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren zertifiziert
  • Sterile Spitzen sind als frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren zertifiziert
  • Rackabdeckung kann von einem herkömmlichen