Gasflaschenschränke, Typ 90, G-Ultimate
Lieferant: asecos
30641001 30657001 30667001 30676001 30677001 30678001 30679001 30689001
135-1765EA 4967 EUR
135-1765 135-1766 135-1767 135-2447 135-2449 135-1768 135-2452 135-2458
Gasflaschenschränke, Typ 90, G-Ultimate
Möbel Lagerschränke
Feuerbeständige Sicherheitsschränke vom Typ 90 für die sichere Lagerung von Gasflaschen in Gebäuden, in Übereinstimmung mit DIN EN 14470-2.
  • Einfache Installation von Ausstattung und Rohrleitungen - große Innenhöhe (1858 mm)
  • Zugangsmöglichkeiten an der Oberseite des Schranks
  • Keine unbefugte Benutzung - Türen mit Zylinderschloss verschließbar (geeignet für Verriegelungssysteme)
  • Türöffnungswinkel: max. 180°
  • Einfache Installation - Nivellierhilfen zum Ausgleich einer unebenen Standfläche
  • Schnelle Inbetriebnahme - integrierte Luftkanäle zum Anschluss an ein technisches Abluftsystem, vollständige und gleichmäßige Belüftung des Schrankinnenraums vom Boden bis an die Decke
Die Brandschutzisolierung umfasst auch brandschutzbeschichtete Verbindungen. Stahlblechgehäuse mit Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 (hellgrau). Sicherheitsschrank für Lagerung von Gasflaschen, bis zu 90 Minuten feuerfest, für Außenbereiche geeignet. Der Schrank wird über einen Standardabluftabzug von 75 mm an ein Belüftungssystem angeschlossen. Die Innenhöhe beträgt 1858 mm, so dass sich das Abluftrohr und die Anschlüsse leicht und bequem installieren lassen. Eine breite einziehbare Zugangsrampe sorgt für eine komfortable und sichere Handhabung der Materialien.
Conform to laboratory reglementation EN-14727 CE. GS and TüV approved. Made in Germany.
Standards: 90 Minuten feuerbeständig
Brandkammer-getestet (Typentest)
GS-Zulassung, CE-konform
Kennzeichnung gemäß EN 14470-2
Bestellinformation: Schränke sind ohne Aufpreis auch in RAL 1004, Korpus sicherheitsgelb/Türen sicherheitsgelb erhältlich. Lieferung ohne Innenausstattung. Die Innenausstattungspakete müssen separat bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unter vwr.com, oder wenden Sie sich an Avantor.
Lieferumfang: Delivery prices available upon request. The gas cylinders and valves are not included in delivery.