Schulungs-Kit für Händehygiene, Derma LiteCheck®
Lieferant: Bode
9805320 975820 9805322
BODL9805320EA 642 EUR
BODL9805320 BODE975820 BODE9805322
Schulungs-Kit für Händehygiene, Derma LiteCheck®
Überwachungssysteme Hygiene-Überwachungssysteme
Dieses handliche Instrument zur Kontrolle der Einreibetechnik bei der Handdesinfektion wird vor allem für Schulungszwecke genutzt. Das mitgelieferte, fluoreszierende Visirub® Konzentrat ermöglicht in Verbindung mit der UV-Schwarzlichtlampe in der Box eine Visualisierung von Benetzungslücken bei der Händedesinfektion, welche mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind.
  • Schärft das Hygienebewußtsein der Schulungsteilnehmer und motiviert zur korrekten Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen
  • Anwendungssichere UV-Technologie
  • Leicht und jederzeit betriebsbereit: Aufbau der platzsparenden Box mit nur wenigen Handgriffen
Ideal für Personalschulungen in Krankenhäusern, beim Katastrophenschutz, in Lebensmittelproduktionen und in Industriebetrieben geeignet.
Maße der Box:
35×35×29,4 cm (offen); 35×35×10,8 cm (geschlossen)
Lieferumfang: Box inklusive Netzkabel (1,8 m), zwei Tuben Visirub®, Broschüre und Kennzeichnungsetiketten.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904