Lange Unterhosen für den Reinraum, 2R014
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1006385202XL 1006385203XL 100638520L 100638520M 100638520S 100638520XL 100638520XS
KWIN1006385202XLEA 53.9 EUR
KWIN1006385202XL KWIN1006385203XL KWIN100638520L KWIN100638520M KWIN100638520S KWIN100638520XL KWIN100638520XS
Lange Unterhosen für den Reinraum, 2R014
Arbeitskleidung
Diese lange Unterhose ist hergestellt aus XA80-Material und besteht zu 100% aus Endlosfilament-Polyester mit feuchtigkeitsabführenden Eigenschaften. Die Struktur erinnert an feine Seide.
  • Elastische Taille mit Zugkordel
  • Gummizug am Beinabschluss
  • Kleingeldtasche an Innenseite
  • Feuchtigkeitsabführend und somit sehr angenehm zu tragen
Tests haben gezeigt, dass das Material auch als Vorfilter funktioniert. Komplette Unterwäsche aus diesem Material in Kombination mit Reinraum-Arbeitskleidung erhöht die Partikelfiltration um bis zu 50%.
Gewicht: 99 g/m²