ESD-Sicherheitsschuhe, Clogs, SRC, Bamberg, 21381
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
2.1481.01.37 2.1481.02.37 2.1381.01.43 2.1381.02.43 2.1381.01.44 2.1381.01.48 2.1481.02.40 2.1381.02.44 2.1381.01.42 2.1481.01.36 2.1481.01.38 2.1481.01.39 2.1481.01.40 2.1381.01.45 2.1381.01.41 2.1381.02.42 2.1381.02.46 2.1381.01.46 2.1381.01.47 2.1481.02.38 2.1381.02.41 2.1381.02.45 2.1381.02.47 2.1381.02.48 2.1481.02.36 2.1481.02.39
SCRR2.1481.01.37EA 87.6 EUR
SCRR2.1481.01.37 SCRR2.1481.02.37 SCRR2.1381.01.43 SCRR2.1381.02.43 SCRR2.1381.01.44 SCRR2.1381.01.48 SCRR2.1481.02.40 SCRR2.1381.02.44 SCRR2.1381.01.42 SCRR2.1481.01.36 SCRR2.1481.01.38 SCRR2.1481.01.39 SCRR2.1481.01.40 SCRR2.1381.01.45 SCRR2.1381.01.41 SCRR2.1381.02.42 SCRR2.1381.02.46 SCRR2.1381.01.46 SCRR2.1381.01.47 SCRR2.1481.02.38 SCRR2.1381.02.41 SCRR2.1381.02.45 SCRR2.1381.02.47 SCRR2.1381.02.48 SCRR2.1481.02.36 SCRR2.1481.02.39
ESD-Sicherheitsschuhe, Clogs, SRC, Bamberg, 21381
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuh aus Mikrofaser Cordura®, DRYtech®-Futter mit Cambrelle®-Mesh-Einlage und einer rutschfesten und antistatischen ‚A4‘-Nitrilgummisohle; mit verstellbarem Fersenriemen.
  • Antibakterielles und atmungsaktives DRYtech®-Textilfutter
  • Herausnehmbare Einlegesohle aus PUR-Schaum
  • Verwendung orthopädischer Einlagen möglich
  • Dreifache Dämpfung an Fersen und Ballen entlastet Gelenke
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Verwendung als ESD und in Küchen.
Farbe: Weiß oder schwarz
Breite: 9
Gewicht: 505 g
Standards: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; SB, SRC