ESD-Arbeitsschuh, Sandalen, Velcro® Klettverschluss, Handgenäht, Rosenheim, 52143
Lieferant: SCHURR SCHUHVERTRIEB
5.2143.01.36 5.2143.02.37 5.2143.02.38 5.2143.02.39 5.2143.02.40 5.2143.02.41 5.2143.02.42 5.2143.02.43 5.2143.02.44 5.2143.02.46 5.2143.02.47 5.2143.02.48 5.2143.01.38 5.2143.01.39 5.2143.01.40 5.2143.01.41 5.2143.01.42 5.2143.01.43 5.2143.01.44 5.2143.01.45 5.2143.01.46 5.2143.01.47 5.2143.01.48 5.2143.02.36
SCRR5.2143.01.36EA 0 EUR
SCRR5.2143.01.36 SCRR5.2143.02.37 SCRR5.2143.02.38 SCRR5.2143.02.39 SCRR5.2143.02.40 SCRR5.2143.02.41 SCRR5.2143.02.42 SCRR5.2143.02.43 SCRR5.2143.02.44 SCRR5.2143.02.46 SCRR5.2143.02.47 SCRR5.2143.02.48 SCRR5.2143.01.38 SCRR5.2143.01.39 SCRR5.2143.01.40 SCRR5.2143.01.41 SCRR5.2143.01.42 SCRR5.2143.01.43 SCRR5.2143.01.44 SCRR5.2143.01.45 SCRR5.2143.01.46 SCRR5.2143.01.47 SCRR5.2143.01.48 SCRR5.2143.02.36
ESD-Arbeitsschuh, Sandalen, Velcro® Klettverschluss, Handgenäht, Rosenheim, 52143
Schuhe und Stiefel
Komfortable, handgenähte ESD-Arbeitsschuhe aus weichem Leder, DRYtech®-Futter und Antistatisch PU-Sohle.
  • Antibakterielles und atmungsaktives DRYtech®-Textilfutter
  • Anatomisch geformte, herausnehmbare Innensohle aus PUR-Schaum verhindert Ermüdung
  • Absatz mit Mikrofaser verstärkt
  • Hochwertiger, handgenähter Saum für weiche und flexible Schuhe
Verwendung als ESD und in Küchen.
Farbe: Weiß oder schwarz
Breite: 9
Gewicht: 360 g
Standards: EN ISO 20347:2012; OB