Reinraum-Hosen
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1006305402XL 100630540L 100630540M 100630540S 100630540XL 100630540XS
KWIN1006305402XLEA 68.9 EUR
KWIN1006305402XL KWIN100630540L KWIN100630540M KWIN100630540S KWIN100630540XL KWIN100630540XS
Reinraum-Hosen
Arbeitskleidung
Diese Hosen bestehen aus XA32 Material, welches aus 99% Polyester und 1% leitfähigen Fasern gefertigt ist. Bei den Fasern handelt es sich um Endlosfilamentfasern, das heißt, die Kleidungsstücke geben weder Partikel noch Fasern ab. Die Carbonfilamente erzeugen eine gute statische Entladung, verhindern so eine statische Aufladung und minimieren die triboelektrische Anziehung von Partikeln und Fasern. Dadurch sind die Kleidungsstücke sehr gut für Tätigkeiten wie beispielsweise das Lackieren von Fahrzeugen geeignet.
  • Taille mit Schlaufen und elastischem Bund an den Seiten
  • Verdeckte Reiß- und Druckknopfverschlüsse
  • Zwei Seitentaschen mit Abdeckung, Gesäßtasche
  • Verstellbarer Druckknopfverschluss am Beinabschluss
Gewicht: 125 g/m²