Industriehandschuhe, GemoMech® 665
Lieferant: KCL by Honeywell
665.6 665.7 665.8 665.9 665.10 665.11
KCHL665.6EA 11.9 EUR
KCHL665.6 KCHL665.7 KCHL665.8 KCHL665.9 KCHL665.10 KCHL665.11
Industriehandschuhe, GemoMech® 665
Handschuhe
Diese Polyamidhandschuhe weisen an Innenhand und Fingern eine Beschichtung aus Nitrilschaum und zusätzliche Nitrilnoppen an der Handfläche auf.
  • Guter Griff beim Umgang mit fettigen und öligen Teilen
  • Flexibel, sehr langlebig
  • Hervorragende mechanische Beständigkeit
Perfekt für Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Thickness: 1,30 ± 0,20 mm
Colour: Black/grey
EN 388 (4121); Cat. II
Standards: EN 388 (3121); Kat. II