Wolframatophosphorsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
P6395-100G P6395-25G P6395-500G
SIALP6395-100GEA 238 EUR
SIALP6395-100G SIALP6395-25G SIALP6395-500G
Wolframatophosphorsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Wolframatophosphorsäure Natriumsalz
Formel: Na₃O₄₀PW₁₂
CAS-Nummer: 51312-42-6
EINECS: 257-132-9