2-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
BB-3531-5G BB-3531-1G
COBBBB-3531-5GEA 796 EUR
COBBBB-3531-5G COBBBB-3531-1G
2-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BClO₄
MDL: MFCD08689531
CAS-Nummer: 913835-94-6