3-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Borono-2-chlorobenzoic acid
BB-2798-1G
BB-2798-5G
COBBBB-2798-1GEA
48.6
EUR
COBBBB-2798-1G
COBBBB-2798-5G
3-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure
3-Carboxy-4-chlorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BClO₄ Molecular Weight: 200.3800 g/mol |
MDL:
MFCD06801689 CAS-Nummer: 913835-32-2 |