5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorophenyl)boronic acid, 5-Dimethylcarbamoyl-2-fluorobenzeneboronic acid
BB-3341-5G BB-3341-1G
COBBBB-3341-5GEA 0 EUR
COBBBB-3341-5G COBBBB-3341-1G
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
5-(Dimethylcarbamoyl)-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BFNO₃
MDL: MFCD08235102
CAS-Nummer: 874289-46-0