2-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-Borono-5-fluorobenzoic acid
BB-3363-5G BB-3363-1G
COBBBB-3363-5GEA 326 EUR
COBBBB-3363-5G COBBBB-3363-1G
2-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
2-Carboxy-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BFO₄
Molecular Weight: 183,9296 g/mol
MDL: MFCD08235078
CAS-Nummer: 874290-63-8