4-(Carboxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2-(4-Boronophenyl)acetic acid
BB-3223-1G BB-3223-250M
COBBBB-3223-1GEA 0 EUR
COBBBB-3223-1G COBBBB-3223-250M
4-(Carboxymethyl)phenylboronsäure
4-(Carboxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
MDL: MFCD03425919
CAS-Nummer: 90111-58-3