3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: DL-Nornikotin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N3018-25MG N3018-50MG
SIALN3018-25MGEA 191 EUR
SIALN3018-25MG SIALN3018-50MG
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin, Sigma-Aldrich®
3-(2-Pyrrolidinyl)pyridin
Formel: C₉H₁₂N₂
Molecular Weight: 148,21 g/mol
MDL: MFCD00016913
CAS-Nummer: 5746-86-1