(4-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
H26017.03 H26017.06
H26017.03EA 68.1 EUR
H26017.03 H26017.06
(4-Chlorphenyl)methansulfonsäurechlorid ≥97%
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 6966-45-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.10 Melting Point: 93-96° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01631927
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molecular Weight: 225.10 g/mol
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631927
CAS-Nummer: 6966-45-6
ADR: 8 II