N-Benzyl-2-brom-5-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4447-5G
CA-4447-1G
COBBCA-4447-5GEA
451
EUR
COBBCA-4447-5G
COBBCA-4447-1G
N-Benzyl-2-brom-5-fluorbenzamid
N-Benzyl-2-brom-5-fluorbenzamid
Formel:
C₁₄H₁₁BrFNO |
MDL:
MFCD09800916 CAS-Nummer: 951884-18-7 |