3-Brom-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4375-5G
CA-4375-1G
COBBCA-4375-5GEA
451
EUR
COBBCA-4375-5G
COBBCA-4375-1G
3-Brom-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamid
3-Brom-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamid
Formel:
C₁₀H₉BrN₂O₃ |
MDL:
MFCD09475856 CAS-Nummer: 941294-17-3 |