4-Brom-N-cyclopropyl-3-methoxybenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4646-5G
CA-4646-1G
COBBCA-4646-5GEA
595
EUR
COBBCA-4646-5G
COBBCA-4646-1G
4-Brom-N-cyclopropyl-3-methoxybenzamid
4-Brom-N-cyclopropyl-3-methoxybenzamid
Formel:
C₁₁H₁₂BrNO₂ |
MDL:
MFCD11504870 CAS-Nummer: 1072944-35-4 |