3-Brom-N-cyclopentyl-4-fluorbenzamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4612-5G
CA-4612-25G
CA-4612-1G
COBBCA-4612-5GEA
303
EUR
COBBCA-4612-5G
COBBCA-4612-25G
COBBCA-4612-1G
3-Brom-N-cyclopentyl-4-fluorbenzamid
3-Brom-N-cyclopentyl-4-fluorbenzamid
Formel:
C₁₀H₉BrFNO |
MDL:
MFCD11053799 CAS-Nummer: 639858-63-2 |