5-Brom-N-tert-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0306-1G OT-0306-5G
COBBOT-0306-1GEA 98.3 EUR
COBBOT-0306-1G COBBOT-0306-5G
5-Brom-N-tert-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid
5-Brom-N-tert-butyl-2-methoxybenzolsulfonamid
Formel: C₁₁H₁₆BrNO₃S
MDL: MFCD08056376
CAS-Nummer: 871269-15-7